Stampa…
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1418-25G PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA 259 EUR
APOSPC1418-25G APOSPC1418-5G
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112549
CAS Number: 21397-07-9