1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromofluorobenzene
PC1410-500G
PC1410-100G
APOSPC1410-500GEA
87
EUR
APOSPC1410-500G
APOSPC1410-100G
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Formula:
C₆H₄BrF Peso molecolare: 175 g/mol Punto di ebollizione: 148…150 °C Punto di fusione: -8 Densità: 1.567 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000326 CAS Number: 1073-06-9 EINECS: 214-023-0 UN: 1993 ADR: 3 III |