Stampa…
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 168 EUR
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClFN
Peso molecolare: 133.55 g/mol
Punto di fusione: 110 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234055
CAS Number: 39160-31-1