Stampa…
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 23.4 EUR
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₄BrF
Punto di ebollizione: 155…157 °C
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000282
CAS Number: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III