Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1399F-100G PC1399F-25G
APOSPC1399F-100GEA 58.2 EUR
APOSPC1399F-100G APOSPC1399F-25G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C/19mmHg
Punto di fusione: 58…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143261
CAS Number: 57848-46-1