Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1399-100G PC1399-25G PC1399-500G
APOSPC1399-100GEA 72.7 EUR
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G APOSPC1399-500G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 138…139 °C/2,5mmHg
Punto di fusione: 31…33 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042186
CAS Number: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1