Stampa…
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC1397T-100G PC1397T-250G PC1397T-25G
APOSPC1397T-100GEA 42.3 EUR
APOSPC1397T-100G APOSPC1397T-250G APOSPC1397T-25G
2-Bromo-4-fluoroanisole 97%
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 88…89 °C/7mmHg
Densità: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012014
CAS Number: 452-08-4