Stampa…
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1397E-100G PC1397E-250G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 29.2 EUR
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-250G APOSPC1397E-25G
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
4-Bromo-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Punto di ebollizione: 103…108 °C/13mmHg
Punto di fusione: 38…42 °C
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010221
CAS Number: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III