Stampa…
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1396C-10G PC1396C-25G
APOSPC1396C-10GEA 24.8 EUR
APOSPC1396C-10G APOSPC1396C-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Punto di ebollizione: 150 °C/12mmHg
Punto di fusione: 51…57 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042466
CAS Number: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0