Stampa…
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 101 EUR
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Punto di ebollizione: 150 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077464
CAS Number: 1006-39-9