2'-Bromo-4'-fluoroacetanilide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF) Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061118 CAS Number: 1009-22-9 |