Stampa…
3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
PC1394-1G PC1394-25G PC1394-5G
APOSPC1394-1GEA 80 EUR
APOSPC1394-1G APOSPC1394-25G APOSPC1394-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formula: C₃H₃BrF₂
Peso molecolare: 156,96 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C
Densità: 1,543 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042185
CAS Number: 420-90-6