Stampa…
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-beta-chloro-4,6-difluorophenetole
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 37.9 EUR
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Formula: C₈H₆BrClF₂O
Peso molecolare: 271,5 g/mol
Punto di ebollizione: 119…122 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068037
CAS Number: 175203-19-7