Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 364 EUR
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Bromo-4,5-difluorophenol 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Densità: 1,829 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070751
CAS Number: 166281-37-4