Stampa…
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1393D-25G PC1393D-100G PC1393D-10G
APOSPC1393D-25GEA 42.2 EUR
APOSPC1393D-25G APOSPC1393D-100G APOSPC1393D-10G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₀BrF₂O₃P
Punto di ebollizione: 40…41 °C/0,5mmHg
Densità: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069118
CAS Number: 65094-22-6