Stampa…
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1392-25G PC1392-100G
APOSPC1392-25GEA 93.1 EUR
APOSPC1392-25G APOSPC1392-100G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Peso molecolare: 318,89 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042183
CAS Number: 175278-11-2