6-Fluoro-o-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 88…89 °C/13mmHg Densità: 1,082 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06658252 CAS Number: 443-89-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |