Stampa…
2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1390-25G PC1390-100G PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA 423 EUR
APOSPC1390-25G APOSPC1390-100G APOSPC1390-5G
2-Bromo-1,1-difluoroethylene 98%
2-Bromo-1,1-difluoroethylene
Formula: C₂HBrF₂
Punto di ebollizione: 6,1 °C
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 1,817 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: <23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 359-08-0
UN: 3161
ADR: 2.1,