2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄FNO₄ Punto di fusione: 137…139 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797825 CAS Number: 317-46-4 |