Stampa…
2-Bromo-1,4-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
PC1384-100G PC1384-500G PC1384-25G
APOSPC1384-100GEA 40.8 EUR
APOSPC1384-100G APOSPC1384-500G APOSPC1384-25G
2-Bromo-1,4-difluorobenzene 98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Formula: C₆H₃BrF₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di ebollizione: 58…59 °C/20mmHg
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000345
CAS Number: 399-94-0
EINECS: 206-920-0