Stampa…
4-Bromo-1,2-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 51 EUR
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Bromo-1,2-difluorobenzene 98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Formula: C₆H₃BrF₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di ebollizione: 150…151 °C
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,707 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000304
CAS Number: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III