Stampa…
1-Bromo-2,6-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1382D-100G PC1382D-25G
APOSPC1382D-100GEA 65.4 EUR
APOSPC1382D-100G APOSPC1382D-25G
1-Bromo-2,6-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Formula: C₆H₃BrF₂
Punto di ebollizione: 61 °C/35mmHg
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009894
CAS Number: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3,III