Stampa…
1-Bromo-2,3-difluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Difluorobromobenzene
PC1381-100G PC1381-25G PC1381-5G
APOSPC1381-100GEA 127 EUR
APOSPC1381-100G APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G
1-Bromo-2,3-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₃BrF₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C/765mmHg
Densità: 1,724 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061136
CAS Number: 38573-88-5