Stampa…
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 72.5 EUR
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 98%
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Formula: C₇H₅BrF₂O
Punto di fusione: 26…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143268
CAS Number: 202865-61-0