Stampa…
2-Fluoro-m-toluonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782078
CAS Number: 185147-07-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III