Stampa…
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1378-1G PC1378-5G PC1378-25G
APOSPC1378-1GEA 74.1 EUR
APOSPC1378-1G APOSPC1378-5G APOSPC1378-25G
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C8H6BrFO2
Peso molecolare: 233.0300 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864663
CAS Number: 1375964-39-8
UN: 3261
ADR: 8 II