Stampa…
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
PC1377-1G PC1377-25G PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA 39.4 EUR
APOSPC1377-1G APOSPC1377-25G APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Punto di fusione: 25…26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864662
CAS Number: 874285-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III