1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1374R-25G
PC1374R-5G
PC1374R-100G
APOSPC1374R-25GEA
62.6
EUR
APOSPC1374R-25G
APOSPC1374R-5G
APOSPC1374R-100G
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Formula:
C₆H₂BrCl₂F Peso molecolare: 243,89 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00142585 CAS Number: 202865-57-4 |