Stampa…
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4,5-diamino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC1374MP-25G PC1374MP-5G PC1374MP-100G
APOSPC1374MP-25GEA 150 EUR
APOSPC1374MP-25G APOSPC1374MP-5G APOSPC1374MP-100G
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formula: C₇H₆BrF₃N₂
Peso molecolare: 255,04 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042484
CAS Number: 113170-72-2