Stampa…
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1374KG-25G PC1374KG-5G
APOSPC1374KG-25GEA 379 EUR
APOSPC1374KG-25G APOSPC1374KG-5G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene 97%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-pentene
Formula: C₅H₅BrClF₃
Peso molecolare: 237,45 g/mol
Punto di ebollizione: 74…75 °C/93mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153682
CAS Number: 356-73-0