Stampa…
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-5-tolualdehyde, 6-Fluoro-m-tolylaldehyde, 6-Fluoro-m-tolualdehyde
PC1373-1G PC1373-5G PC1373-10G
APOSPC1373-1GEA 17.6 EUR
APOSPC1373-1G APOSPC1373-5G APOSPC1373-10G
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 89 °C/15mmHg
Densità: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093762
CAS Number: 93249-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II