Stampa…
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1372B-100G PC1372B-25G
APOSPC1372B-100GEA 458 EUR
APOSPC1372B-100G APOSPC1372B-25G
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane 97%
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
Formula: C₂HBrClF₃
Punto di ebollizione: 50 °C
Densità: 1,872 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009602
CAS Number: 151-67-7
UN: 3334
ADR: 9,III