Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1372-1G PC1372-250MG
APOSPC1372-1GEA 23.4 EUR
APOSPC1372-1G APOSPC1372-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782070
CAS Number: 916792-07-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III