Stampa…
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1369M-25G PC1369M-5G
APOSPC1369M-25GEA 168 EUR
APOSPC1369M-25G APOSPC1369M-5G
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 98%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formula: C₄H₃BrClF₃
Punto di ebollizione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039225
CAS Number: 374-25-4