Stampa…
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1369B-25G PC1369B-5G PC1369B-1G
APOSPC1369B-25GEA 0 EUR
APOSPC1369B-25G APOSPC1369B-5G APOSPC1369B-1G
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1-Bromo-4-chloro-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formula: C₄H₄BrClF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153677
CAS Number: 232602-78-7