Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 241 EUR
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 218,0000 g/mol
Punto di fusione: 63…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864661
CAS Number: 64695-82-5