Stampa…
5-Bromo-2-clorofluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1368-100G PC1368-25G PC1368-10G
APOSPC1368-100GEA 51.1 EUR
APOSPC1368-100G APOSPC1368-25G APOSPC1368-10G
5-Bromo-2-clorofluorobenzene 98%
5-Bromo-2-clorofluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Punto di ebollizione: 62…64 °C/9mmHg
Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042519
CAS Number: 60811-18-9