Stampa…
2-Bromo-5-clorofluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1367R-25G PC1367R-100G
APOSPC1367R-25GEA 17.6 EUR
APOSPC1367R-25G APOSPC1367R-100G
2-Bromo-5-clorofluorobenzene 97%
2-Bromo-5-clorofluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Peso molecolare: 209,44 g/mol
Punto di ebollizione: 91…92 °C/20mmHg
Densità: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079708
CAS Number: 1996-29-8