Stampa…
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1367M-100G PC1367M-25G PC1367M-5G
APOSPC1367M-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1367M-100G APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Densità: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070747
CAS Number: 33863-76-2