Stampa…
4-Bromo-2-clorofluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 109 EUR
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
4-Bromo-2-clorofluorobenzene 98%
4-Bromo-2-clorofluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Punto di ebollizione: 188…194 °C
Densità: 1,727 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051794
CAS Number: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III