Stampa…
2-Chloro-3-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-6-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC1360-1G PC1360-5G
APOSPC1360-1GEA 120 EUR
APOSPC1360-1G APOSPC1360-5G
2-Chloro-3-fluorotoluene 98%
2-Chloro-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₆ClF
Peso molecolare: 144,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445246
CAS Number: 116850-28-3
UN: 1993
ADR: 3,III