Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 29 EUR
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
Punto di ebollizione: 195 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000601
CAS Number: 445-01-2
EINECS: 207-149-2