Stampa…
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-fluoro-4-cyano anisole, 1-Cyan-2-fluor-4-methoxybenzene
PC1358-10G PC1358-5G PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA 49.5 EUR
APOSPC1358-10G APOSPC1358-5G APOSPC1358-25G
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00509374
CAS Number: 94610-82-9