Stampa…
4-Bromo-3-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1357-25G PC1357-5G PC1357-1G
APOSPC1357-25GEA 62.6 EUR
APOSPC1357-25G APOSPC1357-5G APOSPC1357-1G
4-Bromo-3-fluoroanisole 98%
4-Bromo-3-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 216 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310983
CAS Number: 458-50-4