Stampa…
N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Flufenamic acid, 2-[(3-Trifluoromethylphenyl)amino]benzoic acid, 2-(3-Trifluoromethylanilino)benzoic acid, 2-((3-(Trifluoromethyl)phenyl)amino)benzoic acid
PC1352-1KG PC1352-250G
APOSPC1352-1KGEA 575 EUR
APOSPC1352-1KG APOSPC1352-250G
N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilic acid 98%
N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilic acid
Formula: C₁₄H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 281,23 g/mol
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002422
CAS Number: 530-78-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III