Stampa…
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₄BrF₃
Punto di ebollizione: 154…156 °C
Densità: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000398
CAS Number: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III