Stampa…
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoroadenine
PC1349-1G PC1349-250MG PC1349-5G
APOSPC1349-1GEA 48.1 EUR
APOSPC1349-1G APOSPC1349-250MG APOSPC1349-5G
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Formula: C₅H₄FN₅
Peso molecolare: 153,12 g/mol
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940409
CAS Number: 700-49-2