Stampa…
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC1348-100G PC1348-25G PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA 69.8 EUR
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Punto di ebollizione: 98 °C/16mmHg
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1644-88-8