Stampa…
2,3-Difluorophenetole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene, 2,3-Difluoroethoxybenzene
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 35 EUR
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
2,3-Difluorophenetole
2,3-Difluorophenetole
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,15 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368737
CAS Number: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4