Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095347
CAS Number: 1735-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III